1-Brom-3-nitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160390250 160391000
ACRO160390250EA 624 DKK
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Brom-3-nitrobenzen 99%
1-Brom-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₄BrNO₂
Kogepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…54 °C
Massefylde: 1,704 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024298
CAS-nummer: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN nummer: 3459
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %