1-Brom-2-nitrobenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromonitrobenzene
A11686.0B A11686.18 A11686.30
A11686.0BEA 10030 DKK
A11686.0B A11686.18 A11686.30
1-Brom-2-nitrobenzen ≥99%
1-Brom-2-nitrobenzen
Purity: 99% CAS No.: 577-19-5 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2044109 UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007045
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molekylvægt: 202.01 g/mol
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: 40…44 °C
Massefylde: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 112 °C (233 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007045
CAS-nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN nummer: 3459
ADR: 6.1 III