1,4-Dibrom-2-nitrobenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dibromonitrobenzene
A10472.14 A10472.22
A10472.14EA 402 DKK
A10472.14 A10472.22
1,4-Dibrom-2-nitrobenzen ≥99%
1,4-Dibrom-2-nitrobenzen
Purity: 99% CAS No.: 3460-18-2 Molecular Formula: C6H3Br2NO2 Formula Weight: 280.91 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 1950425
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Molekylvægt: 280.9 g/mol
Smeltepunkt: 82…85 °C
Massefylde: 2.374
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007046
CAS-nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN nummer: 3077
ADR: 9 III