1,4-Dibrom-2-nitrobenzen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dibromonitrobenzene
112860250 112861000
ACRO112860250EA 248 DKK
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibrom-2-nitrobenzen 97%
1,4-Dibrom-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Molekylvægt: 280.9 g/mol
Smeltepunkt: 81…85 °C
Massefylde: 2.374 g/cm³
MDL Number: MFCD00007046
CAS-nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %