4-Bromanilin 96% pract.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
402871000 402875000
ACRO402871000EA 500 DKK
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromanilin 96% pract.
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 230…250 °C
Smeltepunkt: 60…64 °C
Massefylde: 1,497 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007822
CAS-nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %