3-Bromanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13665.22
A13665.14
A13665.36
A13665.22EA
1810
DKK
A13665.22
A13665.14
A13665.36
3-Bromanilin ≥98%
3-Bromanilin
Purity: 98%
CAS No.: 591-19-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formel:
C₆H₆BrN Kogepunkt: 251 °C Smeltepunkt: 16 °C Massefylde: 1,590 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007757 CAS-nummer: 591-19-5 EINECS: 209-704-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |