2-Bromanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11788.14 A11788.22 A11788.36
A11788.14EA 525 DKK
A11788.14 A11788.22 A11788.36
2-Bromanilin ≥98%
2-Bromanilin
Purity: 98% CAS No.: 615-36-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 228-230° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007632
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 228…230 °C
Smeltepunkt: 27…31 °C
Massefylde: 1,578
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007632
CAS-nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III