2,5-Dibromanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19114.06 A19114.14 A19114.22
A19114.06EA 291 DKK
A19114.06 A19114.14 A19114.22
2,5-Dibromanilin 97%
2,5-Dibromanilin
Purity: 98% CAS No.: 3638-73-1 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 1817548 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007636
Formel: C₆H₅Br₂N
Kogepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007636
CAS-nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III