2,5-Dibromanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 3638-73-1
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Flash Point:
Formel:
C₆H₅Br₂N Kogepunkt: 281 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 52…56 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007636 CAS-nummer: 3638-73-1 EINECS: 222-865-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |