2,5-Dibromanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
155030050 155030250
ACRO155030050EA 389 DKK
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromanilin 97%
2,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Kogepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…56 °C
Flammepunkt: 109 °C
MDL Number: MFCD00007636
CAS-nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure