2,4-Dibromanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13329.06 A13329.14 A13329.22
A13329.06EA 335 DKK
A13329.06 A13329.14 A13329.22
2,4-Dibromanilin ≥98%
2,4-Dibromanilin
Purity: 98+% CAS No.: 615-57-6 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Odour: Characteristic Melting Point: 78-82° Boiling Point: 156°/24mm Beilstein Reference: 2206653 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007633
Formel: C₆H₅Br₂N
Kogepunkt: 156 °C (24 mmHg)
Smeltepunkt: 78…82 °C
Massefylde: 2,297
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007633
CAS-nummer: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III