2,4,6-Tribromanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12453.22 A12453.36
A12453.22EA 585 DKK
A12453.22 A12453.36
2,4,6-Tribromanilin ≥98%
2,4,6-Tribromanilin
Purity: 98% CAS No.: 147-82-0 Molecular Formula: C6H4Br3N Formula Weight: 329.83 Melting Point: 118-122° Boiling Point: 300° Merck Reference: 14,9610 MDL No.: MFCD00007634
Formel: C₆H₄Br₃N
Kogepunkt: 300 °C
Smeltepunkt: 118…122 °C
Massefylde: 2,350
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007634
CAS-nummer: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9610