1-Brom-3-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromoiodobenzene
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 996 DKK
A19596.14 A19596.22
1-Brom-3-iodbenzen ≥98%
1-Brom-3-iodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Formel: C₆H₄BrI
Molekylvægt: 282.91 g/mol
Kogepunkt: 252 °C
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 2.219
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001043
CAS-nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9