4-Brom-2-Fluorphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
A10804.14
A10804.06
A10804.22
A10804.14EA
879
DKK
A10804.14
A10804.06
A10804.22
4-Brom-2-Fluorphenol ≥97%
4-Brom-2-Fluorphenol
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Formel:
C₆H₄BrFO Molekylvægt: 191 g/mol Kogepunkt: 82…83 °C (10 mmHg) Massefylde: 1.744 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011722 CAS-nummer: 2105-94-4 |