4-Brom-2-Fluorphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 599 DKK
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Brom-2-Fluorphenol 98%
4-Brom-2-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191 g/mol
Kogepunkt: 79 °C (7 mmHg)
Massefylde: 1.74 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011722
CAS-nummer: 2105-94-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %