1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A12104.06 A12104.14
A12104.06EA 605 DKK
A12104.06 A12104.14
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzen ≥98%
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzen
Purity: 98% CAS No.: 407-14-7 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2046332 MDL No.: MFCD00040834
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.01 g/mol
Kogepunkt: 155…157 °C
Massefylde: 1.622
Flammepunkt: 67 °C (152 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040834
CAS-nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN nummer: 3334
ADR: 9