4-Brom-2-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10228.22 A10228.09 A10228.14
A10228.22EA 1390 DKK
A10228.22 A10228.09 A10228.14
4-Brom-2-Fluoranilin ≥98%
4-Brom-2-Fluoranilin
Purity: 98+% CAS No.: 367-24-8 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 103-108°/13mm Beilstein Reference: 2081089 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00010221
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Kogepunkt: 103…108 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: 104 °C (219 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010221
CAS-nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III