1-Brom-3-fluor-4-iodbenzen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 542 DKK
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzen 99+%
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Molekylvægt: 300.9 g/mol
Kogepunkt: 241
Smeltepunkt: 46…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010608
CAS-nummer: 105931-73-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %