3-Brom-4-fluorbenzoesyre 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24711.03
B24711.06
B24711.03EA
305
DKK
B24711.03
B24711.06
3-Brom-4-fluorbenzoesyre 96%
3-Brom-4-fluorbenzoesyre
Purity: 96%
CAS No.: 1007-16-5
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 138-141°
MDL No.: MFCD00042463
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Smeltepunkt: 138…141 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042463 CAS-nummer: 1007-16-5 EINECS: 213-751-6 |