4-(4-Nitrobenzyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
8.20890.0025EA 1310 DKK
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006445
CAS-nummer: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 214.22 g/mol