2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine, 2,4,6-Tris(allyloxy)-s-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20359.0250 8.20359.9030
8.20359.0250EA 365 DKK
8.20359.0250 8.20359.9030
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin stabilised, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
Molekylvægt: 249.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006049
CAS-nummer: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 26 - 27 °C
Molar Mass 249.27 g/mol
Boiling Point 149 - 150 °C (3 hPa) decomposes
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 165 - 170 °C
Density 1.000 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material