N,N-Dimethylhydrazin
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10408.0100 8.10408.0500
8.10408.0100EA 789 DKK
8.10408.0100 8.10408.0500
N,N-Dimethylhydrazin
N,N-Dimethylhydrazin
Formel: C₂H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 57-14-7
EINECS: 200-316-0
UN nummer: 1163
ADR: 6.1 (3, 8),I