Toluendiisocyanat mixture of isomers ≥98% til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
8.08264.0100EA 250 DKK
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
Toluendiisocyanat mixture of isomers ≥98% til syntese, Sigma-Aldrich®
Toluendiisocyanat
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel: C₉H₆N₂O₂
Kogepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 12…14 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01778251
CAS-nummer: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN nummer: 2078
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,6-diisocyanate (NMR) 10.0 - 30.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,4-diisocyanate (NMR) 70.0 - 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 - 1.222
Identity (IR) passes test