1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08236.0100
8.08236.1000
8.08236.9026
8.08236.0100EA
310
DKK
8.08236.0100
8.08236.1000
8.08236.9026
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
Formel:
C₉H₂₁NO₃ Molekylvægt: 191.27 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004533 CAS-nummer: 122-20-3 EINECS: 204-528-4 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 50 °C |
Molar Mass | 191.27 g/mol |
Boiling Point | 305 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (100 °C) |
Flash Point | 160 °C |
Explosion Limit | 0.8 - 5.8 %(V) |
Density | 1.01 g/cm3 (50 °C) |
pH | 10.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 275 °C |