3-Brom-4-Fluorbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 325 DKK
A13318.06 A13318.14
3-Brom-4-Fluorbenzonitril ≥98%
3-Brom-4-Fluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 79630-23-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 134-136°/33mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00055432
Formel: C₇H₃BrFN
Kogepunkt: 134…136 °C (33 mmHg)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055432
CAS-nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III