2-Brom-5-Fluorbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24989.06 B24989.14
B24989.06EA 402 DKK
B24989.06 B24989.14
2-Brom-5-Fluorbenzonitril ≥98%
2-Brom-5-Fluorbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 57381-39-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 8678330 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00142875
Formel: C₇H₃BrFN
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142875
CAS-nummer: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III