5-Brom-2-fluorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A14219.09
A14219.18
A14219.30
A14219.09EA
619
DKK
A14219.09
A14219.18
A14219.30
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd ≥98%
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 93777-26-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5700
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 7632798
MDL No.: MFCD00070755
Formel:
C₇H₄BrFO Kogepunkt: 230 °C Smeltepunkt: 49 °C Massefylde: 1,710 Flammepunkt: 109 °C (228 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070755 CAS-nummer: 93777-26-5 EINECS: 298-056-6 |