6-Chlor-m-anisidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
L20162.06
L20162.14
L20162.22
L20162.06EA
689
DKK
L20162.06
L20162.14
L20162.22
6-Chlor-m-anisidin ≥98%
6-Chlor-m-anisidin
Purity: 98+%
CAS No.: 2401-24-3
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Refractive Index: 1.5865
Odour: Characteristic
Boiling Point: 135-137°/12mm
Beilstein Reference: 2082193
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00047830
Formel:
C₇H₈ClNO Molekylvægt: 157.6 g/mol Kogepunkt: 135…137 °C (12 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047830 CAS-nummer: 2401-24-3 EINECS: 219-277-6 UN nummer: 2233 ADR: 6.1 III |