Chlordimethylvinylsilan 97%, stænger
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L16198.14
L16198.22
L16198.14EA
502
DKK
L16198.14
L16198.22
Chlordimethylvinylsilan 97%, stænger
Chlordimethylvinylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 1719-58-0
Molecular Formula: C4H9ClSi
Formula Weight: 120.66
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1737688
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00018090
Formel:
C₄H₉ClSi Kogepunkt: 82…83 °C Massefylde: 0,883 Flammepunkt: –12 °C (10 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00018090 CAS-nummer: 1719-58-0 EINECS: 217-007-1 UN nummer: 2985 ADR: 3,II |