3-(Methylamino)-1,2-propandiol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12653.14 L12653.22
L12653.14EA 565 DKK
L12653.14 L12653.22
3-(Methylamino)-1,2-propandiol 99%
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol
Purity: 99% CAS No.: 40137-22-2 Molecular Formula: C4H11NO2 Formula Weight: 105.14 Flash Point: 152°(305°F) Refractive Index: 1.4745 Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 1733341 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00082732
Formel: C₄H₁₁NO₂
Kogepunkt: 239…241 °C
Massefylde: 1,093
Flammepunkt: 152 °C (305 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082732
CAS-nummer: 40137-22-2
EINECS: 254-809-0
ADR: 8,III