3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11996.03 L11996.06
L11996.03EA 717 DKK
L11996.03 L11996.06
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 95%
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Purity: 95% CAS No.: 368-78-5 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 80-83°/9mm Beilstein Reference: 640075 MDL No.: MFCD00025093
Formel: C₇H₇F₃N₂
Kogepunkt: 80…83 °C (9 mmHg)
Massefylde: 1,348
Flammepunkt: 107 °C (224 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025093
CAS-nummer: 368-78-5
EINECS: 206-713-5