1,2-Dibenzoylethan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1,4-Diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-Diphenylbutane-1,4-dione
L08652.03
L08652.06
L08652.03EA
755
DKK
L08652.03
L08652.06
1,2-Dibenzoylethan ≥98%
1,2-Dibenzoylethan
Purity: 98+%
CAS No.: 495-71-6
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 144-148°
Boiling Point: 260°/15mm
MDL No.: MFCD00037818
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Kogepunkt: 260 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 144…148 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00037818 CAS-nummer: 495-71-6 |