2-Ethylhexylacrylat ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
L03854.AE
L03854.AP
L03854.0F
L03854.AEEA
323
DKK
L03854.AE
L03854.AP
L03854.0F
2-Ethylhexylacrylat ≥98% stabilised
2-Ethylhexylacrylat
Purity: 98%
CAS No.: 103-11-7
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point: -90°
Boiling Point: 130°/50mm
Beilstein Reference: 1765828
MDL No.: MFCD00009495
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molekylvægt: 184.28 g/mol Kogepunkt: 130 °C (50 mmHg) Smeltepunkt: –90 °C Massefylde: 0.885 Flammepunkt: 79 °C (174 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009495 CAS-nummer: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |