1-(Trimethylsilyl)-1-pentyn ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 436 DKK
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyn ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyn
Formel: C₈H₁₆Si
Kogepunkt: 135 °C
Massefylde: 0,765
Flammepunkt: 23 °C (73 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077890
CAS-nummer: 18270-17-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III