3-Brom-5-methoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32635.03 H32635.06
H32635.03EA 455 DKK
H32635.03 H32635.06
3-Brom-5-methoxybenzoesyre ≥98%
3-Brom-5-methoxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 157893-14-6 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00266858
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00266858
CAS-nummer: 157893-14-6