2-Brom-6-methoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31604.03 H31604.06
H31604.03EA 811 DKK
H31604.03 H31604.06
2-Brom-6-methoxybenzoesyre ≥98%
2-Brom-6-methoxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 31786-45-5 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00800732
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800732
CAS-nummer: 31786-45-5