Methyl3-Brom-4-methoxybenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27297.09 H27297.03
H27297.09EA 1750 DKK
H27297.09 H27297.03
Methyl3-Brom-4-methoxybenzoat ≥98%
Methyl3-Brom-4-methoxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 35450-37-4 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00210463
Formel: C₉H₉BrO₃
Smeltepunkt: 95…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210463
CAS-nummer: 35450-37-4