2,4-Difluor-3-methoxyanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26489.03 H26489.06
H26489.03EA 955 DKK
H26489.03 H26489.06
2,4-Difluor-3-methoxyanilin ≥97%
2,4-Difluor-3-methoxyanilin
Purity: 97% CAS No.: 886499-08-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5130
Formel: C₇H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115929
CAS-nummer: 886499-08-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III