2-Propyl-1,3-propandiol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22152.03
B22152.06
B22152.03EA
385
DKK
B22152.03
B22152.06
2-Propyl-1,3-propandiol ≥98%
2-Propyl-1,3-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 2612-28-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH(CH2OH)2
Formula Weight: 118.18
MDL No.: MFCD00799394
Formel:
C₆H₁₄O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00799394 CAS-nummer: 2612-28-4 |