4-tert-Amylphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20939.18 B20939.30
B20939.18EA 412 DKK
B20939.18 B20939.30
4-tert-Amylphenol ≥99%
4-tert-Amylphenol
Purity: 99% CAS No.: 80-46-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Melting Point: 88-89° Boiling Point: 254-256° Merck Reference: 14,7142 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002369
Formel: C₁₁H₁₆O
Kogepunkt: 254…256 °C
Smeltepunkt: 88…89 °C
Massefylde: 0,962
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002369
CAS-nummer: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN nummer: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7142