Isopropyl trifluoracetat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
A17322.14
A17322.22
A17322.14EA
477
DKK
A17322.14
A17322.22
Isopropyl trifluoracetat ≥97%
Isopropyl trifluoracetat
Purity: 97%
CAS No.: 400-38-4
Molecular Formula: CF3CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 156.10
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point:
Formel:
C₅H₇F₃O₂ Molekylvægt: 156.1 g/mol Kogepunkt: 73 °C Smeltepunkt: < –78 °C Massefylde: 1.108 Flammepunkt: –8 °C (17 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013566 CAS-nummer: 400-38-4 EINECS: 206-922-1 UN nummer: 2924 ADR: 3 II |