2-Ethylphenylhydrazinhydrochlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16853.09 A16853.18 A16853.30
A16853.09EA 671 DKK
A16853.09 A16853.18 A16853.30
2-Ethylphenylhydrazinhydrochlorid ≥98%
2-Ethylphenylhydrazinhydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 19398-06-2 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 178° dec. Beilstein Reference: 3697547 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00071599
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Smeltepunkt: ∼ 178 °C (dec.)
Massefylde: 1,21
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00071599
CAS-nummer: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
ADR: 9,III