Methyl2-Brom-5-methoxybenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 35450-36-3
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Flash Point:
Formel:
C₉H₉BrO₃ Kogepunkt: 271 °C Massefylde: 1,52 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051594 CAS-nummer: 35450-36-3 |