Methyl4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13239.06 A13239.14
A13239.06EA 300 DKK
A13239.06 A13239.14
Methyl4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Methyl4-amino-2-methoxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 27492-84-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00017202
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 154…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017202
CAS-nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9