Methyl3,5-dimethoxybenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
A11486.09
A11486.18
A11486.09EA
440
DKK
A11486.09
A11486.18
Methyl3,5-dimethoxybenzoat ≥98%
Methyl3,5-dimethoxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 2150-37-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molekylvægt: 196.2 g/mol Kogepunkt: 298 °C Smeltepunkt: 40…43 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008432 CAS-nummer: 2150-37-0 EINECS: 218-423-6 |