Methyl4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10549.06
A10549.14
A10549.06EA
609
DKK
A10549.06
A10549.14
Methyl4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Methyl4-iod-2-methoxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 35387-93-0
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2692711
Formel:
C₉H₉IO₃ Smeltepunkt: 93…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052925 CAS-nummer: 35387-93-0 |