Benzophenoneoxim 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
342330050 342330250
342330050.EA 264 DKK
342330050. 342330250.
Benzophenoneoxim 98%
Benzophenoneoxim
Formel: C₁₃H₁₁NO
Smeltepunkt: 140…144 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00051461
CAS-nummer: 574-66-3
EINECS: 209-373-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %