2-Hydroxyethylacrylat 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 1910 DKK
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
2-Hydroxyethylacrylat 97% stabilised
2-Hydroxyethylacrylat
Formel: C₅H₈O₃
Kogepunkt: 210…215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1,106 g/cm³
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002865
CAS-nummer: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ