1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 309 DKK
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 98%
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
Formel: C₉H₂₁NO₃
Molekylvægt: 191.27 g/mol
Kogepunkt: 190 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flammepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004533
CAS-nummer: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %