Vanadyl (IV)acetylacetonat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
199590500 199592500 199590010
ACRO199590500EA 442 DKK
ACRO199590500 ACRO199592500 ACRO199590010
Vanadyl (IV)acetylacetonat 99%
Vanadyl (IV)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₅V
Smeltepunkt: 256…259 °C
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000032
CAS-nummer: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN nummer: 3285
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %