Kaliumosmat(VI) dihydrat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
197660025 197665000
ACRO197660025EA 3150 DKK
ACRO197660025 ACRO197665000
Kaliumosmat(VI) dihydrat
Kaliumosmat(VI) dihydrat
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Violet Crystalline powder
Assay 51.0 to 52.0 % (Os)